Learn More
Metro™ Super Erecta™ Wire Shelf, Chrome Finish
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
24 x 18 in. (61 x 45.7 cm)
24 x 21 in. (61 x 53 cm)
30 x 21 in. (76 x 53 cm)
30 x 24 in. (76 x 61 cm)
36 x 18 in. (91.4 x 45.7 cm)
36 x 21 in. (91.4 x 53 cm)
36 x 24 in. (91.4 x 61 cm)
36 x 30 in. (91.4 x 76 cm)
36 x 36 in. (91 x 91 cm)
42 x 14 in. (106.6 x 35.5 cm)
42 x 21 in. (106.6 x 53 cm)
42 x 24 in. (106.6 x 61 cm)
48 x 18 in. (121.9 x 45.7 cm)
48 x 21 in. (122 x 53 cm)
48 x 36 in. (121.9 x 91 cm)
60 x 14 in. (152.4 x 35.5 cm)
60 x 18 in. (152.4 x 45.7 cm)
60 x 21 in. (152.4 x 53 cm)
60 x 24 in. (152.4 x 61 cm)
60 x 30 in. (152.4 x 76 cm)
72 x 21 in. (183 x 53 cm)
72 x 30 in. (183 x 76 cm)
72 x 36 in. (183 x 91 cm)
Capacità supporto carico (sistema imperiale):
21 lb.
400 lb.
600 lb.
800 lb.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Open-wire design minimizes dust accumulation, allows free circulation of air and greater visibility of stored items
- Real nickel-chrome finish for dry, low humidity environment
- Protective lacquer coated
Specifica
Specifica
| Product Type | Wire Shelf |
| Dimensioni (L x P) | 60 x 14 in. (152.4 x 35.5 cm) |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Metro™ Super Erecta™ shelving system |
| Include | Plastic sleeves and wedges |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 60 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 152.4 cm |
| Capacità supporto carico (sistema imperiale) | 600 lb. |
| Capacità portata carico (sistema metrico) | 272 kg |
| Larghezza (sistema imperiale) | 14 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 35.5 cm |
| Vedi altri risultati |