Learn More
Metro™ Super Erecta™ Wire Shelf, Chrome Finish
Codice prodotto. 15966701
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
24 x 18 in. (61 x 45.7 cm)
24 x 21 in. (61 x 53 cm)
30 x 21 in. (76 x 53 cm)
30 x 24 in. (76 x 61 cm)
36 x 18 in. (91.4 x 45.7 cm)
36 x 21 in. (91.4 x 53 cm)
36 x 24 in. (91.4 x 61 cm)
36 x 30 in. (91.4 x 76 cm)
36 x 36 in. (91 x 91 cm)
42 x 14 in. (106.6 x 35.5 cm)
42 x 21 in. (106.6 x 53 cm)
42 x 24 in. (106.6 x 61 cm)
48 x 18 in. (121.9 x 45.7 cm)
48 x 21 in. (122 x 53 cm)
48 x 36 in. (121.9 x 91 cm)
60 x 14 in. (152.4 x 35.5 cm)
60 x 18 in. (152.4 x 45.7 cm)
60 x 21 in. (152.4 x 53 cm)
60 x 24 in. (152.4 x 61 cm)
60 x 30 in. (152.4 x 76 cm)
72 x 21 in. (183 x 53 cm)
72 x 30 in. (183 x 76 cm)
72 x 36 in. (183 x 91 cm)
Capacità supporto carico (sistema imperiale):
21 lb.
400 lb.
600 lb.
800 lb.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15966701
Marca: Metro™ 3672NC
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Wire shelves in chrome finish allow adjustable configurations when used with Metro Super Erecta shelving systems.
  • Open-wire design minimizes dust accumulation, allows free circulation of air and greater visibility of stored items
  • Real nickel-chrome finish for dry, low humidity environment
  • Protective lacquer coated
Specifica
Product Type Wire Shelf
Dimensioni (L x P) 72 x 36 in. (183 x 91 cm)
Da utilizzare con (apparecchiatura) Metro™ Super Erecta™ shelving system
Include Plastic sleeves and wedges
Lunghezza (sistema imperiale) 72 in.
Lunghezza (sistema metrico) 183 cm
Capacità supporto carico (sistema imperiale) 600 lb.
Capacità portata carico (sistema metrico) 272 kg
Larghezza (sistema imperiale) 36 in.
Larghezza (sistema metrico) 91 cm
Materiale Chrome