Learn More
Metro™ Super Erecta™ Wire Shelving Accessory, Shelf Ledge, Stackable
Codice prodotto. 15916971
Click to view available options
Larghezza (sistema imperiale):
18 in.
24 in.
30 in.
36 in.
60 in.
Materiale:
Chrome
Stainless Steel
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15916971
Marca: Metro™ L60N4S
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Shelf ledges snap onto shelves and posts for a secure fit without tools to create taller, stackable ledges.
  • 4 in. high (10 cm)
  • Choice of plated or stainless steel finish
Order Info
Posts and shelves sold separately.
Specifica
Product Type Stackable Ledge for Wire Shelving
Materiale Stainless Steel
Da utilizzare con (apparecchiatura) Metro Super Erecta Wire Shelving
Altezza (sistema imperiale) 4 in.
Altezza (sistema metrico) 10 cm
Larghezza (sistema imperiale) 60 in.
Larghezza (sistema metrico) 152.4 cm