Learn More
Metro™ Super Erecta™ Wire Shelving Accessory, Shelf Ledge, Stackable
Click to view available options
Larghezza (sistema imperiale):
18 in.
24 in.
30 in.
36 in.
60 in.
Materiale:
Chrome
Stainless Steel
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- 4 in. high (10 cm)
- Choice of plated or stainless steel finish
Order Info
Posts and shelves sold separately.
Specifica
Specifica
| Product Type | Stackable Ledge for Wire Shelving |
| Materiale | Stainless Steel |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Metro Super Erecta Wire Shelving |
| Altezza (sistema imperiale) | 4 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 10 cm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 18 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 45.7 cm |