Learn More
Metro™ Gray Label Holders for Wire Shelving
Click to view available options
Dimensione dell'etichetta (sistema imperiale):
13 x 1.25 in.
19 x 1.25 in.
25 x 1.25 in.
31 x 1.25 in.
43 x 1.25 in.
55 x 1.25 in.
Dimensione dell'etichetta (sistema metrico):
109.22 x 3.2 cm
139.5 x 3.2 cm
33 x 3.2 cm
48 x 3.2 cm
63.5 x 3.2 cm
72.5 x 3.2 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Gray
- Hold most commercial 1.25 in. (32 mm) labels
- Labels not included
Specifica
Specifica
| Product Type | Label Holder |
| Colore | Gray |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Metro™ Super Erecta™, Super Adjustable™ 2, qwikSLOT™, Drop Mat™ wire shelving, cantilever shelves |
| Dimensione dell'etichetta (sistema imperiale) | 19 x 1.25 in. |
| Dimensione dell'etichetta (sistema metrico) | 48 x 3.2 cm |
| Lunghezza (sistema imperiale) ripiano | 24 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) ripiano | 61 cm |
| Stile | Solid |
| Intervallo di temperatura (sistema imperiale) | -18 to 120.2°F |
| Temperature Range (Metric) | -28 to 49°C |
| Vedi altri risultati |