missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Metronidazole, MedChemExpress

Codice prodotto. 16430878
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16430878

Marca: Medchem Express HYB0318

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress Metronidazole is an orally active nitroimidazole antibiotic, can be used to research anaerobic infections. Metronidazole can cross blood brain barrier and results inflammation and skeletal muscle contraction under long-term application.

Metronidazole is an orally active nitroimidazole antibiotic, can be used to research anaerobic infections. Metronidazole can cross blood brain barrier and results inflammation and skeletal muscle contraction under long-term application.

Specifica

Materiale o nome chimico Metronidazole
Forma fisica Powder
CAS 443-48-1
Colore White
Quantità 5 g
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C6H9N3O3
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Informazioni di solubilità DMSO : 35 mg/mL (204.50 mM; Need ultrasonic and warming) ∣H2O : 16.67 mg/mL (97.40 mM; Need ultrasonic)
SMILES OCCN1C([N+]([O-])=O)=CN=C1C
Molecular Weight (g/mol) 171.15
Peso formulazione 171.15
Percent Purity 98.93%
Grado Research
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato