Learn More
METTL10 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
153.00€ - 464.00€
Specifica
| Antigene | METTL10 |
|---|---|
| Diluizione | Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:100-1:500, Immunoprecipitation 1-5 uL/mg of lysate, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200 |
| Applicazioni | Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
18636264
|
Novus Biologicals
NBP3-21446-25ul |
25 μg |
153.00€
25µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
18654574
|
Novus Biologicals
NBP3-21446-100ul |
100 μg |
464.00€
100µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
METTL10 Polyclonal antibody specifically detects METTL10 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)Specifica
| METTL10 | |
| Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human | |
| C10orf138, chromosome 10 open reading frame 138, EC 2.1.1.-, Em:AC068896.3, FLJ13019, methyltransferase like 10, methyltransferase-like protein 10 | |
| Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human METTL10 fragment | |
| Primary | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:100-1:500, Immunoprecipitation 1-5 uL/mg of lysate, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200 | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| PBS, pH 7.0 | |
| 399818 | |
| IgG | |
| Antigen and protein A Affinity-purified |