Learn More
Mettler Toledo™ Stoppers for Aquastar AQV33 Titrator
Sfoglia Tutto Mettler Toledo Prodotti
Click to view available options
Dimensione della confezione:
1 set
Descrizione
- For three-hole adapter
- 1 set (1 ST 10, 1 ST 7.5, 6 needle hole stoppers)
Specifica
Specifica
| Tipo | Plastic Stopper |