Learn More
Mettler Toledo™ Balance Printer Accessories: Cables
Sfoglia Tutto Mettler Toledo Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Printer Pin Style 15P-9S, to AT, UMT2, MT5 and BD
Lunghezza (sistema imperiale):
58.8 in.
Lunghezza (sistema metrico):
150 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
For use with Mettler Toledo balances.
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Printer Pin Style 15P-9S, to AT, UMT2, MT5 and BD |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 58.8 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 150 cm |
| Tipo | Connection Cable |