Learn More
Mettler Toledo™ Balance Printer Accessories: Cables
Codice prodotto. p-4909935 Sfoglia Tutto Mettler Toledo Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Printer Pin Style 15P-9S, to AT, UMT2, MT5 and BD
Lunghezza (sistema imperiale):
58.8 in.
Lunghezza (sistema metrico):
150 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11947951
Marca: Mettler Toledo™ 229029
Printer accessories for use with Mettler Toledo balances.
For use with Mettler Toledo balances.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Printer Pin Style 15P-9S, to AT, UMT2, MT5 and BD
Lunghezza (sistema imperiale) 58.8 in.
Lunghezza (sistema metrico) 150 cm
Tipo Connection Cable