Learn More
Mettler Toledo™ Temperature Probes for Benchtop pH Meter
Codice prodotto. 10617311 Sfoglia Tutto Mettler Toledo Prodotti
Click to view available options
Sonda:
NTC 30kilohm ATC
PT1000
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10617311
Marca: Mettler Toledo™ 51300164
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use with Benchtop pH Meters.
  • Material: Stainless-steel
  • Length: 120mm
  • Diameter: 3mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Temperature probe ATC NTC 30k Omega
Tipi di connettore RCA
Materiale Stainless Steel
Temperatura (sistema metrico) operativa 150°C
Tipo ATC
Da utilizzare con (apparecchiatura) pH meter
Modello NTC30K Ohm
Sonda NTC 30kilohm ATC
Temperatura (sistema imperiale) operativa 302°F
Lunghezza (sistema imperiale) 4.7 in.
Lunghezza (sistema metrico) 120 mm
Diametro (sistema imperiale) 0.12 in.
Diametro (sistema metrico) 3 mm