Learn More
Mettler Toledo™ Soluzioni tampone: Redox
Sfoglia Tutto Mettler Toledo Prodotti
Click to view available options
Intervallo di pH:
0.1
7
Tipo di soluzione di riempimento:
Redox Buffer; UH = 427mV
Redox Buffer; UH/pH: 0.1
Tampone Redox; UH = 427 mV
Imballaggio:
6 x 250 mL
6 x 30 mL Bottle
Bottiglia da 250 ml
Intervallo mV:
220 mV
468 mV
missing translation for 'unitSize'
1500mL
180mL
250mL
Descripción
Includes a quality inspection certificate which guarantees the stated values and traceability.
Certifications
Tracciabile NIST
Especificaciones
Especificaciones
| Punti di ebollizione | ∼100°C |
| Colore | Clear, Yellow |
| Tipo | Buffer Solution |
| Tipo di soluzione di riempimento | Redox Buffer; UH = 427mV |
| Include | Quality inspection certificate |
| Intervallo mV | 220 mV |
| Imballaggio | 6 x 250 mL |
| Intervallo di pH | 7 |
| Solubile in acqua | Completely Miscible |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido