Learn More
Mettler Toledo™ Elettrodi pH e pH/ATC combinati serie Economy
Eccellente rapporto prezzo/prestazioni. Gli elettrodi pH e pH/ATC combinati serie Economy Mettler Toledo sono un'alternativa economicamente conveniente per soddisfare esigenze minori.
Marca: Mettler Toledo™ 51340333
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.12000kg
Descrizione
- pH: da 0 a 14
- Intervallo di temperatura: da 0° a 80°°C (escl. LE427, 0° - 50°°C)
- Elettrolita in gel esente da manutenzione (LE407, LE427, LE438)
- Elettrolita ricaricabile (LE409, LE420)
Specifica
BNC | |
Vetro | |
Da 0° a 80 °C | |
Gel | |
pH meter | |
LE427 Economy | |
Da 0 a 100 °C | |
47 in. | |
1.2 m | |
16 mm |
Ceramica | |
Da 0 a 11 | |
Elettrodo pH combinato | |
Ideale per campioni solidi quali carne, frutta, formaggi e suolo | |
puntale in plastica con elettrolita in gel | |
Da 0 ° a 176 °F | |
4 in. | |
100 mm | |
0.62 in. |