Learn More
Mettler Toledo™ Elettroliti per elettrodi di riferimento
Codice prodotto. p-3319419 Sfoglia Tutto Mettler Toledo Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 mL
6 x 250 mL
Tipo:
FRISCOLYT-B
Dimensione della confezione:
1500mL
250mL
Codice prodotto. 12681306
Marca: Mettler Toledo™ 51350084
Per misurazioni ionoselettive
  • Electrolyte solution
  • Contains ions, atoms or molecules that have lost or gained electrons, and is electrically conductive
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Electrolyte FRISCOLYT-B, 6 x 250mL
Tipo FRISCOLYT-B
Imballaggio 6x 250 mL
Quantità 6 x 250 mL