Learn More
METTLER TOLEDO™ InLab™ Conductivity Benchtop Probes
Codice prodotto. 10421435 Sfoglia Tutto Mettler Toledo Prodotti
Click to view available options
Costante di cella:
0.06 cm-1 nominal
0.105 cm-1 certified
0.1 cm-1
0.53 cm-1
0.56 cm-1
0.57 cm-1 nominal
0.57 cm-1
1.0 cm-1 nominal
1 cm-1
Intervalli di misurazione:
Da 0.001 a 500 μS/cm
Da 0.001 a 500 μS/cm-1
Da 0.01 a 1000 μS/cm
Da 0.01 a 1000 mS/cm
Da 0.01 a 500 μS/cm
Da 0.1 a 500 μS/cm
Da 10 a 100 μS/cm
Da 10 a 112 mS/cm
Modello:
InLab 710
InLab 720
InLab 731
InLab 731-2m
InLab 731-2m-ISM
InLab 731-ISM
InLab 741
InLab 741-ISM
InLab 751-4mm
InLab 752-6 mm
missing translation for 'unitSize'
Pezzo
Product Code. 10421435
missing translation for 'mfr': METTLER TOLEDO™ 51344024
Only null left
Add to basket
Add to basket
A selection of conductivity probes suitable for all applications.
Mettler Toledo offre un'ampia gamma di celle di conducibilità per soddisfare qualsiasi applicazione di laboratorio. Le celle sono pronte per l'uso e sono provviste di cavo e connettore.
  • Per tutti i range di conducibilità
  • Asta in resina epossidica o vetro
  • Sonda termica (NTC 30 kω)
  • Il certificato incluso specifica la costante di cella nominale ed effettiva
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Costante di cella 0.1 cm-1
Tipi di connettore Mini-Din
Da utilizzare con (applicazione) Misurazioni generiche di conducibilità
Da utilizzare con (apparecchiatura) Misuratore da banco SevenEasy, SevenMulti
Tipi di sensore Sensore di temperatura integrato
Intervallo di temperatura (sistema metrico) Da 0° a 100 °C
Diametro (sistema imperiale) corpo 0.47 in.
Diametro (sistema metrico) corpo 12 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 4.7 in.
Lunghezza (sistema imperiale) cavo 46.80 in.
Lunghezza (sistema metrico) 120 mm
Lunghezza (sistema metrico) cavo 1.2 m
Materiale Acciaio inox
Intervalli di misurazione Da 0.001 a 500 μS/cm-1
Include Cavo fisso da 1.2 m
Modello InLab 741