Learn More
METTLER TOLEDO™ InLab™ Conductivity Benchtop Probes
Sfoglia Tutto Mettler Toledo Prodotti
Click to view available options
Costante di cella:
0.06 cm-1 nominal
0.105 cm-1 certified
0.1 cm-1
0.53 cm-1
0.56 cm-1
0.57 cm-1 nominal
0.57 cm-1
1.0 cm-1 nominal
1 cm-1
Intervalli di misurazione:
Da 0.001 a 500 μS/cm
Da 0.001 a 500 μS/cm-1
Da 0.01 a 1000 μS/cm
Da 0.01 a 1000 mS/cm
Da 0.01 a 500 μS/cm
Da 0.1 a 500 μS/cm
Da 10 a 100 μS/cm
Da 10 a 112 mS/cm
Modello:
InLab 710
InLab 720
InLab 731
InLab 731-2m
InLab 731-2m-ISM
InLab 731-ISM
InLab 741
InLab 741-ISM
InLab 751-4mm
InLab 752-6 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Sonde di conducibilità
- Inlab™ con diametro 120 L x 12 mm
- Con connessioni Mini-DIN e cavi da 3 piedi (1 m)
Specifica
Specifica
| Costante di cella | 0.06 cm-1 nominal |
| Tipi di connettore | Mini-Din |
| Tipo di cellula | 2 platinum poles |
| Da utilizzare con (applicazione) | General conductivity measurements |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Misuratore SevenEasy, SevenMulti, FiveEasy e FiveGo |
| Tipi di sensore | Integrated Temperature Sensor |
| Intervallo di temperatura (sistema metrico) | Da 0° a 100 °C |
| Descrizione | Cond probe InLab 720 |
| Diametro (sistema imperiale) corpo | 0.47 in. |
| Diametro (sistema metrico) corpo | 12 mm |
| Vedi altri risultati |