Learn More
METTLER TOLEDO™ InLab™ Conductivity Benchtop Probes
Sfoglia Tutto Mettler Toledo Prodotti
Click to view available options
Costante di cella:
0.06 cm-1 nominal
0.105 cm-1 certified
0.1 cm-1
0.53 cm-1
0.56 cm-1
0.57 cm-1 nominal
0.57 cm-1
1.0 cm-1 nominal
1 cm-1
Intervalli di misurazione:
Da 0.001 a 500 μS/cm
Da 0.001 a 500 μS/cm-1
Da 0.01 a 1000 μS/cm
Da 0.01 a 1000 mS/cm
Da 0.01 a 500 μS/cm
Da 0.1 a 500 μS/cm
Da 10 a 100 μS/cm
Da 10 a 112 mS/cm
Modello:
InLab 710
InLab 720
InLab 731
InLab 731-2m
InLab 731-2m-ISM
InLab 731-ISM
InLab 741
InLab 741-ISM
InLab 751-4mm
InLab 752-6 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Mettler Toledo offre un'ampia gamma di celle di conducibilità per soddisfare qualsiasi applicazione di laboratorio. Le celle sono pronte per l'uso e sono provviste di cavo e connettore.
- Per tutti i range di conducibilità
- Asta in resina epossidica o vetro
- Sonda termica (NTC 30 kω)
- Il certificato incluso specifica la costante di cella nominale ed effettiva
Specifica
Specifica
| Costante di cella | 1 cm-1 |
| Tipi di connettore | Mini-Din |
| Da utilizzare con (applicazione) | Misurazioni generiche di conducibilità |
| Tipi di sensore | Sensore di temperatura integrato |
| Intervallo di temperatura (sistema metrico) | Da 0° a 100 °C |
| Diametro (sistema imperiale) corpo | 0.15 in. |
| Diametro (sistema metrico) corpo | 4 mm |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 4.7 in. |
| Lunghezza (sistema imperiale) cavo | 38.4 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 120 mm |
| Vedi altri risultati |