Learn More
METTLER TOLEDO™ InLab™ Conductivity Benchtop Probes
Codice prodotto. 11344213 Sfoglia Tutto Mettler Toledo Prodotti
Click to view available options
Costante di cella:
0.06 cm-1 nominal
0.105 cm-1 certified
0.1 cm-1
0.53 cm-1
0.56 cm-1
0.57 cm-1 nominal
0.57 cm-1
1.0 cm-1 nominal
1 cm-1
Intervalli di misurazione:
Da 0.001 a 500 μS/cm
Da 0.001 a 500 μS/cm-1
Da 0.01 a 1000 μS/cm
Da 0.01 a 1000 mS/cm
Da 0.01 a 500 μS/cm
Da 0.1 a 500 μS/cm
Da 10 a 100 μS/cm
Da 10 a 112 mS/cm
Modello:
InLab 710
InLab 720
InLab 731
InLab 731-2m
InLab 731-2m-ISM
InLab 731-ISM
InLab 741
InLab 741-ISM
InLab 751-4mm
InLab 752-6 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11344213
Marca: METTLER TOLEDO™ 51344031
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
A selection of conductivity probes suitable for all applications.
Mettler Toledo offre un'ampia gamma di celle di conducibilità per soddisfare qualsiasi applicazione di laboratorio. Le celle sono pronte per l'uso e sono provviste di cavo e connettore.
  • Per tutti i range di conducibilità
  • Asta in resina epossidica o vetro
  • Sonda termica (NTC 30 kω)
  • Il certificato incluso specifica la costante di cella nominale ed effettiva
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Costante di cella 1.0 cm-1 nominal
Tipi di connettore Mini-Din
Da utilizzare con (applicazione) Misurazioni generiche di conducibilità
Tipi di sensore Sensore di temperatura integrato
Intervallo di temperatura (sistema metrico) Da 0° a 100 °C
Diametro (sistema imperiale) corpo 0.23 in.
Diametro (sistema metrico) corpo 6 mm
Lunghezza (sistema imperiale) cavo 39.3 in.
Lunghezza (sistema metrico) cavo 1.2 m
Materiale Vetro
Intervalli di misurazione Da 10 a 112 mS/cm
Include Cavo fisso da 2 m
Modello InLab 752-6 mm