Learn More
METTLER TOLEDO™ InLab™ Conductivity Benchtop Probes
Codice prodotto. 11354223 Sfoglia Tutto Mettler Toledo Prodotti
Click to view available options
Costante di cella:
0.06 cm-1 nominal
0.105 cm-1 certified
0.1 cm-1
0.53 cm-1
0.56 cm-1
0.57 cm-1 nominal
0.57 cm-1
1.0 cm-1 nominal
1 cm-1
Intervalli di misurazione:
Da 0.001 a 500 μS/cm
Da 0.001 a 500 μS/cm-1
Da 0.01 a 1000 μS/cm
Da 0.01 a 1000 mS/cm
Da 0.01 a 500 μS/cm
Da 0.1 a 500 μS/cm
Da 10 a 100 μS/cm
Da 10 a 112 mS/cm
Modello:
InLab 710
InLab 720
InLab 731
InLab 731-2m
InLab 731-2m-ISM
InLab 731-ISM
InLab 741
InLab 741-ISM
InLab 751-4mm
InLab 752-6 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11354223
Marca: METTLER TOLEDO™ 30014094
A selection of conductivity probes suitable for all applications.
Caratteristiche e vantaggi
  • Stelo in acciaio inox o resina epossidica
  • Sonda termica
  • Ampio intervallo di misura
  • Misurazione in acqua ultrapura con cella di flusso in vetro Mettler Toledo
Compensazione automatica della temperatura nel campo della misura della conducibilità
La conduttanza di una soluzione aumenta con l'aumentare della temperatura. Questo effetto deve essere compensato in tutte le determinazioni della conducibilità. A tale scopo, è possibile utilizzare celle di conducibilità con sensori di temperatura integrati. La maggior parte delle misure della conducibilità ha come riferimento una temperatura di 20 ° o 25 °C. Con i misuratori Mettler Toledo, è possibile effettuare automaticamente questa compensazione. Tutte le celle di conducibilità della gamma InLab sono state progettate per l'uso in applicazioni di laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Costante di cella 0.105 cm-1 certified
Tipi di connettore Mini-Din, ISM
Da utilizzare con (applicazione) General conductivity measurements
Da utilizzare con (apparecchiatura) Misuratore di conducibilità S230 SevenCompact
Tipi di sensore Integrated Temperature Sensor
Intervallo di temperatura (sistema metrico) Da 0° a 100 °C
Lunghezza (sistema imperiale) 4.72 in.
Lunghezza (sistema imperiale) cavo 47.22 in.
Lunghezza (sistema metrico) 120 mm
Lunghezza (sistema metrico) cavo 1.2 m
Materiale Acciaio inox
Intervalli di misurazione Da 0.001 a 500 μS/cm
Sonda Conducibilità
Sensore di temperatura NTC 30 kiloOhm
Modello InLab 741-ISM