Learn More
METTLER TOLEDO™ InLab™ Conductivity Portable Probes
Sfoglia Tutto Mettler Toledo Prodotti
Click to view available options
Costante di cella:
0.1 cm-1
0.57 cm-1
Intervalli di misurazione:
Da 0.001 a 500 μS/cm
Da 0.001 a 500 μS/cm-1
Da 0.01 a 1000 μS/cm
Da 0.01 a 1000 mS/cm
Modello:
InLab™ 738
InLab™ 738-10m-ISM
InLab™ 738-ISM
InLab™ 742
InLab™ 742-ISM
Dimensione della confezione:
Pezzo
Description
- Celle di conducibilità ad alte prestazioni con cavo fisso (LTW)
- Impermeabili per IP67, ideali per misurazioni sul campo
- Manutenzione semplice
Specifications
Specifications
| Costante di cella | 0.1 cm-1 |
| Tipi di connettore | Mini-Din (IP67) |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Misuratori portatili a doppio canale SevenGo Duo™ SG23 e SevenGo Duo Pro™ SG78 |
| Intervallo di temperatura (sistema metrico) | Da 0 a 100 °C |
| Diametro (sistema imperiale) corpo | 0.47 in. |
| Diametro (sistema metrico) corpo | 12 mm |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 4.72 in. |
| Lunghezza (sistema imperiale) cavo | 70.86 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 120 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) cavo | 1.8 m |
| Show More |