Learn More
METTLER TOLEDO™ InLab™ Conductivity Portable Probes
Codice prodotto. 10504935 Sfoglia Tutto Mettler Toledo Prodotti
Click to view available options
Costante di cella:
0.1 cm-1
0.57 cm-1
Intervalli di misurazione:
Da 0.001 a 500 μS/cm
Da 0.001 a 500 μS/cm-1
Da 0.01 a 1000 μS/cm
Da 0.01 a 1000 mS/cm
Modello:
InLab™ 738
InLab™ 738-10m-ISM
InLab™ 738-ISM
InLab™ 742
InLab™ 742-ISM
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10504935
Marca: METTLER TOLEDO™ 51344114
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
A selection of conductivity probes suitable for all applications.
  • Celle di conducibilità ad alte prestazioni con cavo fisso (LTW)
  • Impermeabili per IP67, ideali per misurazioni sul campo
  • Manutenzione semplice
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Costante di cella 0.57 cm-1
Tipi di connettore Mini-Din (IP67)
Da utilizzare con (apparecchiatura) Misuratori portatili a doppio canale SevenGo Duo™ SG23 e SevenGo Duo Pro™ SG78
Intervallo di temperatura (sistema metrico) Da 0 a 100 °C
Diametro (sistema imperiale) corpo 0.47 in.
Diametro (sistema metrico) corpo 12 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 4.72 in.
Lunghezza (sistema imperiale) cavo 393.7 in.
Lunghezza (sistema metrico) 120 mm
Lunghezza (sistema metrico) cavo 10 m
Materiale Asta in resina epossidica/4 poli in grafite
Intervalli di misurazione Da 0.01 a 1000 μS/cm
Metodo di stoccaggio Secco
Sonda Conducibilità
Sensore di temperatura NTC 30 kiloOhm
Modello InLab™ 738-10m-ISM