Learn More
METTLER TOLEDO™ InLab™ Conductivity Portable Probes
Codice prodotto. 10617635 Sfoglia Tutto Mettler Toledo Prodotti
Click to view available options
Costante di cella:
0.1 cm-1
0.57 cm-1
Intervalli di misurazione:
Da 0.001 a 500 μS/cm
Da 0.001 a 500 μS/cm-1
Da 0.01 a 1000 μS/cm
Da 0.01 a 1000 mS/cm
Modello:
InLab™ 738
InLab™ 738-10m-ISM
InLab™ 738-ISM
InLab™ 742
InLab™ 742-ISM
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10617635
Marca: METTLER TOLEDO™ 51344126
A selection of conductivity probes suitable for all applications.
Mettler Toledo offre un'ampia gamma di celle di conducibilità per soddisfare qualsiasi applicazione di laboratorio. Le celle sono pronte per l'uso e sono provviste di cavo e connettore.
  • Per tutti i range di conducibilità
  • Asta in resina epossidica o vetro
  • Sonda termica (NTC 30 kω)
  • Il certificato incluso specifica la costante di cella nominale ed effettiva
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Costante di cella 0.1 cm-1
Tipi di connettore LTW
Da utilizzare con (applicazione) Misurazioni generiche di conducibilità
Da utilizzare con (apparecchiatura) Misuratore da banco SevenGo, SevenGo Duo, SevenGo Pro e SevenGo Duo Pro
Tipi di sensore Sensore di temperatura integrato
Intervallo di temperatura (sistema metrico) Da 0° a 100 °C
Diametro (sistema imperiale) corpo 0.47 in.
Diametro (sistema metrico) corpo 12 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 4.7 in.
Lunghezza (sistema imperiale) cavo 70.8 in.
Lunghezza (sistema metrico) 120 mm
Lunghezza (sistema metrico) cavo 1.8 m
Materiale Acciaio inox
Intervalli di misurazione Da 0.001 a 500 μS/cm-1
Sonda Conductivity
Include Cavo fisso da 1.8 m
Protezione IP IP67
Sensore di temperatura NTC 30kilohm
Modello InLab™ 742