Learn More
Mettler Toledo™ ISA Solutions
Sfoglia Tutto Mettler Toledo Prodotti
Click to view available options
Tipo:
ISA Solution
ISS Solution
TISAB II with CDTA
TISAB III with CDTA
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Calcium Electrode
Fluoride Electrode
ISE Combination Electrode
Nitrate Electrode
Potassium Electrode
Dimensione della confezione:
3790mL
475mL
Descrizione
Solutions (ionic-strength adjustment buffers)
- Ion Electrolyte B (for chloride, copper, iodide, silver/sulfide ISE's), 475mL
- ISA for calcium electrode, 475mL
- ISA for potassium electrode, 475mL
- ISA for nitrate electrode, 475mL
- Nitrate ISS (for suppressing interference), 475mL
- Fluoride TISAB II with CDTA, 3790mL
- Fluoride TISAB III with CDTA (concentrate), 475mL
Specifica
Specifica
| Descrizione | perfectION TISAB III with CDTA |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Fluoride Electrode |
| Tipo | TISAB III with CDTA |
| Tipo di soluzione di riempimento | Fluoride TISAB III with CDTA |
| Imballaggio | 475 mL |
| Quantità | 475 mL |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Attenzione
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).