Learn More
Mettler Toledo™ LE703 Conductivity Electrode
Codice prodotto. 10243473 Sfoglia Tutto Mettler Toledo Prodotti
Click to view available options
Tipi di connettore:
Mini-DIN
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10243473
Marca: Mettler Toledo™ 51340335
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
The ideal sensor for general conductivity measurements. Only limitation: not recommended for samples below 10μS/cm.
  • For FiveEasy and FiveGo meters
  • Polycarbonate body
  • Integrated temperature sensor
  • Range: 10μS/cm-200mS/cm
  • Temp.: 0° to 80°C
  • Length: 120mm
  • Dia.: 12mm
  • Connector; Mini DIN
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Costante di cella 0.55 cm-1
Tipi di connettore Mini-DIN
Tipo di cellula 4 graphite poles
Tipi di sensore Integrated Temperature Sensor
Intervallo di temperatura (sistema metrico) 0°C to 130°C
Descrizione Cond probe LE703
Diametro (sistema imperiale) corpo 0.47 in.
Diametro (sistema metrico) corpo 12 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 4.7 in.
Lunghezza (sistema imperiale) cavo 38.4 in.
Lunghezza (sistema metrico) 120 mm
Lunghezza (sistema metrico) cavo 1.00 m
Materiale Polycarbonate
Intervalli di misurazione 0.01 to 200 mS/cm
Sensore di temperatura NTC 30kilohm
Modello Cond probe LE703