Learn More
METTLER TOLEDO™ Elettrodi per ORP/Redox combinati: Connettore filettato 57
Sfoglia Tutto Mettler Toledo Prodotti
Click to view available options
Modello:
InLab Redox
InLab Redox Ag
InLab Redox Ag805
InLab Redox Au
InLab Redox Flow
InLab Redox Micro
InLab Redox Pt805
InLab Redox-L
Tipo:
Combination Electrode
Elettrodo a semicella in argento
Elettrodo a semicella in platino
Elettrodo:
Gold Ring Indicator
Platinum Ring Indicator
Silver Ring Indicator
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Design combinato
- Materiale stelo: vetro
- Anello di chiusura Safelock™
- Connettore filettato S7 (cavo necessario)
- Disponibile con steli di diverse lunghezze
- Intervallo di temperatura: da 0° a 100°°C
Specifica
Specifica
| Tipi di connettore | Testa a vite S7 |
| Giunzione | Moveable Glass Sleeve |
| Materiale | Vetro |
| Temperatura (sistema metrico) operativa | °° |
| Tipo | Combination Electrode |
| Elettrodo | Platinum Ring Indicator |
| Tipo di soluzione di riempimento | 3mol/L KCl |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per misurazioni della forza ossidante/riducente della soluzione |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Misuratore di pH |
| Riferimento interno | ARGENTHAL con trappola Ag+ |
| Vedi altri risultati |