Learn More
METTLER TOLEDO™ Elettrodi per ORP/Redox combinati: Connettore filettato 57
Sfoglia Tutto Mettler Toledo Prodotti
Click to view available options
Modello:
InLab Redox
InLab Redox Ag
InLab Redox Ag805
InLab Redox Au
InLab Redox Flow
InLab Redox Micro
InLab Redox Pt805
InLab Redox-L
Tipo:
Combination Electrode
Elettrodo a semicella in argento
Elettrodo a semicella in platino
Elettrodo:
Gold Ring Indicator
Platinum Ring Indicator
Silver Ring Indicator
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Tipo: InLab™ semicella ORP Redox Pt805
- Metallo: anello in platino
- Materiale stelo: vetro
- Cavo e connettori: S7
- Intervallo di temperatura: -30°C; fino a + 130°C
- Diam. stelo x L: 12 x 120°mm
Tipo: Semicella ORP InLab Redox Ag805
- Metallo: anello in argento
- Materiale stelo: vetro
- Cavo e connettori: S7
- Intervallo di temperatura: -30°C; fino a + 130°C
- Diam. stelo x L: 12 x 120°mm
Specifica
Specifica
| Tipi di connettore | Testa a vite S7 |
| Materiale | Vetro |
| Temperatura (sistema metrico) operativa | Da -30° a +130 °C |
| Tipo | Elettrodo a semicella in argento |
| Elettrodo | Silver Ring Indicator |
| Da utilizzare con (applicazione) | For measuring the oxidation/reduction power of solution |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | S7 to BNC (30281915) |
| Modello | InLab Redox Ag805 |
| Requisiti di stoccaggio | Secco |
| Temperatura (sistema imperiale) operativa | Da -22° a +266 °F |
| Vedi altri risultati |