Learn More
METTLER TOLEDO™ Elettrodi per ORP/Redox combinati: Connettore filettato 57
Codice prodotto. p-3640213 Sfoglia Tutto Mettler Toledo Prodotti
Click to view available options
Modello:
InLab Redox
InLab Redox Ag
InLab Redox Ag805
InLab Redox Au
InLab Redox Flow
InLab Redox Micro
InLab Redox Pt805
InLab Redox-L
Tipo:
Combination Electrode
Elettrodo a semicella in argento
Elettrodo a semicella in platino
Elettrodo:
Gold Ring Indicator
Platinum Ring Indicator
Silver Ring Indicator
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10786733
Marca: METTLER TOLEDO™ 51343200
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
An ORP/Redox electrode featuring a metal ring indicator designed for measuring oxidation/reduction potential; ideal for water and other general applications.
  • Design combinato
  • Materiale stelo: vetro
  • Anello di chiusura Safelock™
  • Connettore filettato S7 (cavo necessario)
  • Disponibile con steli di diverse lunghezze
  • Intervallo di temperatura: da 0° a 100°°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipi di connettore Testa a vite S7
Giunzione Ceramica
Materiale Vetro
Temperatura (sistema metrico) operativa °°
Tipo Combination Electrode
Elettrodo Platinum Ring Indicator
Tipo di soluzione di riempimento 3mol/L KCl
Da utilizzare con (applicazione) Per misurazioni della forza ossidante/riducente della soluzione
Da utilizzare con (apparecchiatura) Misuratore di pH
Riferimento interno ARGENTHAL con trappola Ag+
Modello InLab Redox
Requisiti di stoccaggio 3mol/L KCl
Temperatura (sistema imperiale) operativa °°
Intervallo di temperatura (sistema metrico) °°
Lunghezza (sistema imperiale) 4.72 in.
Lunghezza (sistema metrico) 120 mm
Diametro (sistema imperiale) 0.47 in.
Diametro (sistema metrico) 12 mm