Learn More
Mettler Toledo™ ORP/Redox Combination Electrodes: BNC Connector
Codice prodotto. 11937771 Sfoglia Tutto Mettler Toledo Prodotti
Click to view available options
Materiale:
Plastica
Vetro
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11937771
Marca: Mettler Toledo™ 51340338
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Combination electrode for measuring oxidation/reduction potential. Mettler Toledo ORP/Redox Combination Electrodes produce measuring signal on the surface of the metal by an exchange of electrons with the oxidation-reduction of the measured medium.
  • Design combinato
  • Vetro o plastica
  • Intervallo di temperatura: da 0° a 80°°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Redox electrode LE501
Tipi di connettore BNC
Giunzione Ceramica
Materiale Vetro
Temperatura (sistema metrico) operativa °°
Tipo InLab LE501 Redox
Da utilizzare con (applicazione) Per misurazioni della forza ossidante/riducente della soluzione
Da utilizzare con (apparecchiatura) Misuratore di pH
Riferimento interno ARGENTHAL
Modello Redox electrode LE501
Requisiti di stoccaggio 3mol/L KCl
Temperatura (sistema imperiale) operativa Da 32° a 176 °F
Intervallo di temperatura (sistema metrico) Da 0 a 80 °C
Lunghezza (sistema imperiale) 0.47 in.
Lunghezza (sistema imperiale) cavo 0.72 in.
Lunghezza (sistema metrico) 12 mm
Lunghezza (sistema metrico) cavo 1 m
Diametro (sistema imperiale) 0.47 in.
Diametro (sistema metrico) 12 mm