Learn More
Mettler Toledo™ ORP/Redox Combination Electrodes: BNC Connector
Sfoglia Tutto Mettler Toledo Prodotti
Click to view available options
Materiale:
Plastica
Vetro
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Design combinato
- Vetro o plastica
- Intervallo di temperatura: da 0° a 80°°C
Specifica
Specifica
| Descrizione | Redox electrode LE501 |
| Tipi di connettore | BNC |
| Giunzione | Ceramica |
| Materiale | Vetro |
| Temperatura (sistema metrico) operativa | °° |
| Tipo | InLab LE501 Redox |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per misurazioni della forza ossidante/riducente della soluzione |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Misuratore di pH |
| Riferimento interno | ARGENTHAL |
| Modello | Redox electrode LE501 |
| Vedi altri risultati |