Learn More
Mettler Toledo™ perfectION™ Gas-Sensing Combination Electrodes
Sfoglia Tutto Mettler Toledo Prodotti
Click to view available options
Tipi di connettore:
S7
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Gas-sensing Combination Electrodes
- Sturdy polyphenylsulfide (PPS GF 40) shafts with 40% glass fiber content
- Chemical resistant
- Optimized membrane module tip is cone shaped to eliminate trapped air bubbles
Not for use wth ethanol
Order Info
For other ion-selective electrodes and for membrane kits not listed here, contact your Fisher Scientific™ Customer Service Representative.
Specifica
Specifica
| Applicazioni | For determination of Ammonia ions |
| Tipi di connettore | S7 |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 4.75 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 120mm |
| Materiale | PPS |
| Temperatura (sistema imperiale) operativa | 32° to 122°F |
| Intervallo di pH | >11 |
| Interferenze | Volatile bases |
| Membrana | Polymer matrix |
| Intervallo di temperatura (sistema metrico) | 0 to 50°C |
| Vedi altri risultati |