Learn More
METTLER TOLEDO™ Ion Selective Electrodes (ISE)
Codice prodotto. 11907821 Sfoglia Tutto Mettler Toledo Prodotti
Click to view available options
Tipi di connettore:
BNC
S7 BNC Cable
Modello:
perfectION Ag+/S2- Combination Electrode
perfectION CI- Combination Electrode
perfectION CN- Combination Electrode
perfectION CU2+ Combination Electrode
perfectION Ca+2 Combination Electrode
perfectION DX223-Na+ Half-Cell Electrode
perfectION DX235-Cl- Half-Cell Electrode
perfectION FI- Combination Electrode
perfectION I- Combination Electrode
perfectION K+ Combination Electrode
perfectION NO3- Combination Electrode
perfectION Na+ Combination Electrode
perfectION Pb2+ Combination Electrode
Intervallo di misurazione:
0.002 to 23000 mg/L
0.005 to 127000 mg/L
0.02 mg/ - saturated solution
0.02 to 40100 mg/L
0.04 to 39000 mg/L
0.1 to 14000 mg/L
0.2 to 20700 mg/L
0.2 to 260 mg/L
1.0 to 1 x 10-7 mol/L
1.0 to 1.0-5 mol/L
1.8 to 35500 mg/L
6.4 x 10-6354 mg/L
Ag+: 0.01 to 108000 mg/L; S2-: 0.003 to 32000 mg/L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11907821
Marca: METTLER TOLEDO™ 51344712
A selection of ISE probes for detecting concentration of various free ions.
Elettrodo ionoselettivo combinato
  • Disponibile con matrice polimerica o membrana a stato solido per una precisa determinazione di ioni specifici
  • Corpi in resina epossidica
  • 4.75 pollici (120 mm) di lunghezza e 0.5 pollici (12 mm) di diametro
Nota
Non idoneo per l'uso con etanolo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Applicazioni Per la determinazione degli ioni di rame
Tipi di connettore BNC
Descrizione Required Solutions: Reference Electrolyte - Ion Electrolyte D - 51344753 Ionic Strength Adjuster - 51344760
Tipo di soluzione di riempimento Elettrolita D
Lunghezza (sistema imperiale) 4.75 in.
Lunghezza (sistema imperiale) cavo 3.9 piedi
Lunghezza (sistema metrico) 120 mm
Lunghezza (sistema metrico) cavo 1.2 m
Materiale Asta in resina epossidica
Temperatura (sistema imperiale) operativa Da 32° a 176 °F
Intervallo di pH Da 2 a 12
Interferenze Hg2+, AG+
Membrana Stato solido
Modello perfectION CU2+ Combination Electrode
Elettrodo Stato solido
Temperatura (sistema metrico) operativa Da 0° a 80 °C
Tipo Ion Selective Electrode
Intervallo di misurazione 6.4 x 10-6354 mg/L
Parametro Copper