Learn More
METTLER TOLEDO™ Ion Selective Electrodes (ISE)
A selection of ISE probes for detecting concentration of various free ions.
Marca: METTLER TOLEDO™ 51344730
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.33000kg
Descrizione
- Ampia scelta di elettrodi ionoselettivi (ISE), vasta quanto la gamma di ioni differenti
- La speciale giunzione Click & Clear™ assicura il contatto ottimale della soluzione di elettroliti e del campione
- Con le soluzioni dedicate, il campione può essere preparato in modo ottimale per misurare correttamente la concentrazione di ioni
Specifica
Fixed 1.2 m BNC Cable | |
4.75 in. | |
Epoxy Shaft | |
Da 32° a 176 °F | |
perfectION Pb2+ Combination Electrode | |
Da 0° a 80 °C |
ISA | |
120 mm | |
Da 0.2 a 20700 mg/l | |
Required Solutions: Reference Electrolyte - Ion Electrolyte B - 51344751 Ionic Strength Adjuster - 5 mol/L NaClO4 | |
Ion-Selective Electrode | |
0.2 to 20700 mg/L |