Learn More
METTLER TOLEDO™ Ion Selective Electrodes (ISE)
Sfoglia Tutto Mettler Toledo Prodotti
Click to view available options
Tipi di connettore:
BNC
S7 BNC Cable
Modello:
perfectION Ag+/S2- Combination Electrode
perfectION CI- Combination Electrode
perfectION CN- Combination Electrode
perfectION CU2+ Combination Electrode
perfectION Ca+2 Combination Electrode
perfectION DX223-Na+ Half-Cell Electrode
perfectION DX235-Cl- Half-Cell Electrode
perfectION FI- Combination Electrode
perfectION I- Combination Electrode
perfectION K+ Combination Electrode
perfectION NO3- Combination Electrode
perfectION Na+ Combination Electrode
perfectION Pb2+ Combination Electrode
Intervallo di misurazione:
0.002 to 23000 mg/L
0.005 to 127000 mg/L
0.02 mg/ - saturated solution
0.02 to 40100 mg/L
0.04 to 39000 mg/L
0.1 to 14000 mg/L
0.2 to 20700 mg/L
0.2 to 260 mg/L
1.0 to 1 x 10-7 mol/L
1.0 to 1.0-5 mol/L
1.8 to 35500 mg/L
6.4 x 10-6354 mg/L
Ag+: 0.01 to 108000 mg/L; S2-: 0.003 to 32000 mg/L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Elettrodo ionoselettivo combinato
- Disponibile con matrice polimerica o membrana a stato solido per una precisa determinazione di ioni specifici
- Corpi in resina epossidica
- 4.75 pollici (120 mm) di lunghezza e 0.5 pollici (12 mm) di diametro
Nota
Non idoneo per l'uso con etanolo
Order Info
Per altri elettrodi ionoselettivi e per i kit membrane non elencati in questa sezione, contattare il rappresentante dell'assistenza clienti Fisher Scientific™.
Specifica
Specifica
| Applicazioni | Per la determinazione di argento/solfuro |
| Tipi di connettore | BNC |
| Descrizione | Required Solutions: Reference Electrolyte - Ion Electrolyte B - 51344751 Ionic Strength Adjuster - 51344760 |
| Tipo di soluzione di riempimento | Elettrolita B |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 4.75 in. |
| Lunghezza (sistema imperiale) cavo | 3.9 piedi |
| Lunghezza (sistema metrico) | 120 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) cavo | 1.2 m |
| Materiale | Asta in resina epossidica |
| Temperatura (sistema imperiale) operativa | Da 32° a 176 °F |
| Vedi altri risultati |