Learn More
METTLER TOLEDO™ Misuratore pH/ioni S220 SevenCompact™
Codice prodotto. 15937765 Sfoglia Tutto Mettler Toledo Prodotti
Click to view available options
Modello:
Automatic Stirring Option
Bio/Life Science Option
General Applications Option
S220 Basic pH Meter
SC S220-Micro
Water/Beverage Option
Dimensione della confezione:
1 set
1 unità
Pezzo
Codice prodotto. 15937765
Marca: METTLER TOLEDO™ 30096986
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Misurazione elettrochimica di precisione unitamente a flessibilità, design innovativo e facilità d'uso. Misuratore pH/ioni da banco Mettler Toledo™ S220 SevenCompact in grado di determinare la concentrazione di ORP e ioni in diverse unità di misura, ideale per una vasta gamma di applicazioni.
  • pH, Ion Concentration, and Redox/ORP benchtop meter that can display results in pH, mV, and Rel mV
  • Durable and simple to operate with two buttons: 'Read' and 'Cal'
  • IP54 Protection
  • Comes with electrode arm that moves straight up and down, bringing the electrode into position where it works best for your sample
  • Compatible with a wide range of electrodes for any application
  • Compatible with ISM electrodes that capture and save calibration data, which is then automatically recognized by the meter once connected
  • Meter connects to electrodes via BNC; S7 to BNC cables available
  • Results can be captured by a printer with a time and date stamp
  • Optional installation and qualification (IQ/OQ) package available through METTLER TOLEDO Service
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Precisione (mV) ±0.1
Precisione (pH) ±
Descrizione S220 Kit - General Applications + Automatic Stirring
Canali 1
Tipo di display High-resolution Color
Intervallo (mV) -2000.0 to 2000.0
Intervallo (pH) -2 to 20
Risoluzione (pH) 0.001/0.01/0.1
Temperature Range (Metric) -30.0°C to +130°C (MTC), -5.0°C to +130.0°C (ATC)
Da utilizzare con (applicazione) General Applications, Automatic Stirring
Include S220 pH meter, uMix magnetic stirrer, InLab Expert Pro-ISM electrode, electrode holder, 2 buffer sachets for pH 4.01, 7, 9.21 and 10.01, pH Measurement Guide, protective cover, test certificate
Memoria 1.000 measurements
Modello Automatic Stirring Option
Product Type pH/Ion Benchtop Meter
Risoluzione (mV) 0.1/1mV
Precisione termica ±°
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) MTC: °+° °+°