Learn More
METTLER TOLEDO™ Conduttimetro S230 SevenCompact™
Codice prodotto. p-4370469 Sfoglia Tutto Mettler Toledo Prodotti
Click to view available options
Modello:
General Applications Option
S230 Conductivity Meter
USP/EP Compliant Measurements
Dimensione della confezione:
1 set
Pezzo
Codice prodotto. 11324233
Marca: METTLER TOLEDO™ 30019035
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Misura salinità, resistività, solidi disciolti totali e cenere conduttimetrica. Il conduttimetro Mettler Toledo S230 SevenCompact è particolarmente adatto per l'analisi degli zuccheri. Il misuratore supporta anche le unità speciali necessarie per l'analisi del bioetanolo ed è compatibile con le cellule sensore per un'accurata misurazione in bassa conducibilità/acqua pura.
Design innovativo — display a colori, impostazioni di menu e icone in 10 lingue — per semplificare le operazioni.
  • Gamma di applicazioni dalle misurazioni ordinarie alle analisi dei campioni, gestione e archiviazione dei dati (conformità a GLP)
  • La funzione di gestione intelligente del sensore (ISM™) elimina gli errori grazie all'identificazione automatica del sensore al momento del collegamento
  • La calibrazione flessibile consente di scegliere 13 standard predefiniti, standard definiti dall'utente o ingresso manuale della costante cella
  • Il movimento verticale di uPlace™ garantisce il perfetto posizionamento dell'elettrodo nel campione per misurazioni più rapide e rischi di danni al sensore e/o ribaltamento del vaso ridotti
  • Display a colori prominente da 4.3 pollici, con cifre grandi e icone ben organizzate per un'identificazione immediata
  • Doppia vista; lo schermo uFocus™ è dedicato alle attività e alle letture/dati correnti
  • È sufficiente premere un tasto per passare da una visualizzazione all'altra
  • Include interfacce USB e RS-232 integrate per lo scambio dei dati
  • Disponibile con un pacchetto di assistenza completo che include IQ/OQ (rivolgersi al rappresentante del Servizio clienti di Fisher per ulteriori informazioni)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione S230 Kit - USP/EP Compliant Measurements
Include Interfaccia USB e RS232 integrata
Precisione (conduttività) ±0.5%
Da utilizzare con (applicazione) Misurazioni di routine, analisi dei campioni, gestione e archiviazione di dati
Punti di calibrazione 13 standard predefiniti e 1 definito dall'utente
Intervallo (conduttività) Da 0.001 μs/cm a 1000 ms/cm
Risoluzione (conduttività) Da 0.001 a 1
Compensazione della temperatura Lineare, non lineare, inattiva, acqua pura - temperatura di riferimento 20° o 25 °C
Intervallo (salinità) Da 0 a 80 psu
Intervallo (TDS) Da 0.00 mg/l a 1000 g/l, scala automatica
Temperature Range (Metric) MTC: da -30 °C a +130 °C, ATC: Da -5° a +130 °C
Risoluzione (temperatura) 0.1 °C
Precisione (Temperatura) ±0.1 °C
Intervallo (resistività) Da 0 a 100 megaohm/cm
Tipo di display TFT
Punti dati 1000
Modello USP/EP Compliant Measurements
Tipo Misuratore S230 più InLab 741-ISM e sacchetti di calibrazione
Tensione 9/12 V
Wattage 10 W