Learn More
Mettler Toledo™ Expansion Modules for SevenExcellence™ Meters
Sfoglia Tutto Mettler Toledo Prodotti
Click to view available options
Tipo:
Modulo di conducibilità
Modulo pH/ioni
Modulo pH/mV
Modulo vuoto
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Se si aggiunge una nuova unità di espansione, sarà sufficiente accendere lo strumento perché questa venga riconosciuta e sia pronta per l'uso! Nel SevenExcellence possono essere aggiunte tre unità di espansione in qualsiasi configurazione.
Specifica
Specifica
| Precisione (pH) | ±0.002 |
| Precisione (mV) | ±0.1 mV |
| Precisione (Temperatura) | ±0.1 °C |
| Tipo | Modulo pH/mV |
| Intervallo di pH | Da -2 a 20 |
| Intervallo (mV) | Da -2000 a 2000 mV |
| Risoluzione (mV) | 0.1/1 mV |
| Risoluzione (temperatura) | 0.1 °C |
| Intervallo di temperatura (sistema metrico) | Da -30° a 130 °C |