Learn More
Mettler Toledo™ Expansion Modules for SevenExcellence™ Meters
Codice prodotto. 13440689 Sfoglia Tutto Mettler Toledo Prodotti
Click to view available options
Tipo:
Modulo di conducibilità
Modulo pH/ioni
Modulo pH/mV
Modulo vuoto
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 13440689
Marca: Mettler Toledo™ 30034471
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
The modular design of SevenExcellence allows you to expand your instrument with additional measurement parameters for future needs at any time.
Se si aggiunge una nuova unità di espansione, sarà sufficiente accendere lo strumento perché questa venga riconosciuta e sia pronta per l'uso! Nel SevenExcellence possono essere aggiunte tre unità di espansione in qualsiasi configurazione.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Precisione (pH) ±0.002
Precisione (mV) ±0.1 mV
Precisione (Temperatura) ±0.1 °C
Tipo Modulo pH/ioni
Intervallo di pH Da -2 a 20
Intervallo (mV) Da -2000 a 2000 mV
Risoluzione (mV) 0.1/1 mV
Risoluzione (pH) 0.001/0.01/0.1
Risoluzione (temperatura) 0.1 °C
Intervallo di temperatura (sistema metrico) Da -30° a 130 °C