Learn More
METTLER TOLEDO™ SevenExcellence™ S500 pH/ISE Benchtop Meter
Codice prodotto. 13460679 Sfoglia Tutto Mettler Toledo Prodotti
Click to view available options
Product Type:
Meter with Bio Kit
Meter with Fluoride Kit
Meter with Standard Kit
pH/ISE Meter
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 13460679
Marca: METTLER TOLEDO™ 30046248
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
The S500 meter performs ion selective (ISE), pH, redox/ORP, and ISFET measurements. It can be expanded with additional modules to measure conductivity, resistivity, DO, salinity, TDS, and BOD. It has an intuitive touchscreen and the ability to create measurement shortcuts.
  • Misurazione di pH, conducibilità e ossigeno disciolto
  • Metodi per misurazioni di ioni incrementali, che guidano l'utente nei singoli passaggi
  • Ampio display a colori da 7 pollici e guida ai menu intuitiva in 10 lingue
  • Offerta versatile di metodi per elevata riproducibilità e sicurezza
  • Maggiore sicurezza grazie alla gestione sofisticata da parte dell'utente e alla tecnologia di gestione intelligente del sensore (Intelligent Sensor Management, ISM)
  • Interfacce integrate (USB, RS232 ed Ethernet) per lo scambio di dati
  • Pacchetto completo di qualificazione opzionale, che include IQ/OQ/PQ
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Uscite RS232, USB-A, USB-B, LAN, Mini-LTW, Mini-DIN, BNC, Cinch/RCA
Precisione (concentrazione) ±0.5%
Precisione (mV) ±0.1mV
Precisione (pH) ±
Punti di calibrazione (conduttività) 13 standard predefiniti e 20 definito dall'utente
Punti di calibrazione (ISE) Massimo 5 punti, 8 gruppi di tamponi predefiniti e 20 definiti dall'utente
Punti di calibrazione (pH) Massimo 5 punti, 8 gruppi di tamponi predefiniti e 20 definiti dall'utente
Punti dati 20,000
Canali 1
Tipo di display TFT
Intervallo (conduttività) Da 0.001 μs/cm a 2000 ms/cm
Intervallo (mV) Da -2000 a 2000 mV
Intervallo (pH) -2 to 20
Intervallo (resistività) Da 0.001 μs/cm a 2000 ms/cm
Intervallo (salinità) Da 0.001 μs/cm a 2000 ms/cm
Intervallo (TDS) Da 0.001 μs/cm a 2000 ms/cm
Risoluzione (ISE) Da 0.001 a 1
Risoluzione (pH) 0.001/0.01/0.1
Temperature Range (Metric) Da -30° a +130 °C
Include 1 modulo per pH/ioni e 2 moduli vuoti, braccio portaelettrodi, rapporto di taratura e dichiarazione di conformità, istruzioni per l'installazione e guida rapida anche su CD-ROM, 2 confezioni di sacchetti per pH 2, pH 7, pH 9.21, pH 10
Lingue Chinese, Chinese (TW), Croatian, Czech, Danish, Dutch, English (GB), English (US), French, German, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Polish, Portuguese (BR), Russian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swedish, Thai, Turkish, Vietnamese
Memoria 250 analyses (20.000 data points)
Modello S500 pH/ISE Meter
Product Type pH/ISE Meter
Intervallo (concentrazione) Da 0.001 a 999999 mg/l ppm, da 0.0001 a 100 mol/l %, da 0.001 a 100000 mmol/l
Intervallo (ISE) Da 0 a 999999 mg/l
Risoluzione (conduttività) Da 0.001 a 1
Risoluzione (mV) 0.1/1mV
Risoluzione (resistività) Da 0.001 a 1
Risoluzione (salinità) Da 0.001 a 1
Risoluzione (TDS) Da 0.001 a 1
Precisione termica ±°
Risoluzione temperatura 0.1°C