Learn More
Mettler Toledo™ SevenGo™ perfectION Combined ISE Electrodes
Sfoglia Tutto Mettler Toledo Prodotti
Click to view available options
Parametro:
Calcium
Chloride
Cyanide
Iodide
Nitrate
Silver/Sulfide
missing translation for 'unitSize'
Pezzo
Descripción
- Ampia scelta di elettrodi ionoselettivi (ISE), vasta quanto la gamma di ioni differenti
- La speciale giunzione Click & Clear™ assicura il contatto ottimale della soluzione di elettroliti e del campione
- Con le soluzioni dedicate, il campione può essere preparato in modo ottimale per misurare correttamente la concentrazione di ioni
Especificaciones
Especificaciones
| Applicazioni | Ioni Cl- |
| Tipi di connettore | Lemo |
| Tipo di soluzione di riempimento | ISA |
| Materiale | Epoxy |
| Gamma operativa (sistema metrico) | Da 1.8 a 35500 mg/l |
| Temperatura (sistema imperiale) operativa | Da 32° a 176 °F |
| Elettrodo | Elettrodo ISE combinato |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | All pH, mV Meters or Ionometers |
| Temperatura (sistema metrico) operativa | Da 0° a 80 °C |
| Tipo | Combination ISE |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido