Learn More
Mettler Toledo™ SevenGo™ perfectION Combined ISE Membrane Modules
Sfoglia Tutto Mettler Toledo Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
perfectION Calcium ISE
perfectION Nitrate ISE
perfectION Potassium ISE
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Allows for precise determinations and replaceable membranes for an optimal Ion measurement
- Combined ion-selective electrode
- Polymer membrane
- Lemo connector
Specifica
Specifica
| Applicazioni | Can flow easily through the junction and junction is optimally cleaned between the measurements and the electrolyte can be simply emptied and refilled |
| Tipi di connettore | Lemo |
| Tipo di soluzione di riempimento | ISA |
| Temperatura (sistema imperiale) operativa | 32° to 104°F |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | perfectION Nitrate ISE |
| Temperatura (sistema metrico) operativa | 0°C to 40°C |
| Tipo | Combined ISE Membrane module |