Learn More
Mettler Toledo™ SevenGo™ perfectION Combined ISE Membrane Modules
Codice prodotto. 11937831 Sfoglia Tutto Mettler Toledo Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
perfectION Calcium ISE
perfectION Nitrate ISE
perfectION Potassium ISE
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11937831
Marca: Mettler Toledo™ 51344821
PerfectION combined membrane module makes ISE easy
  • Allows for precise determinations and replaceable membranes for an optimal Ion measurement
  • Combined ion-selective electrode
  • Polymer membrane
  • Lemo connector
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Applicazioni Can flow easily through the junction and junction is optimally cleaned between the measurements and the electrolyte can be simply emptied and refilled
Tipi di connettore Lemo
Tipo di soluzione di riempimento ISA
Temperatura (sistema imperiale) operativa 32° to 104°F
Da utilizzare con (apparecchiatura) perfectION Potassium ISE
Temperatura (sistema metrico) operativa 0°C to 40°C
Tipo Combined ISE Membrane module