Learn More
Mettler Toledo™ SevenGo™ perfectION Combined ISE Membrane Modules
Sfoglia Tutto Mettler Toledo Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
perfectION Calcium ISE
perfectION Nitrate ISE
perfectION Potassium ISE
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Elettrodo ionoselettivo combinato
- Disponibile con matrice polimerica o membrana a stato solido per una precisa determinazione di ioni specifici
- Corpi in resina epossidica
- 4.75 pollici (120 mm) di lunghezza e 0.5 pollici (12 mm) di diametro
Nota
Non idoneo per l'uso con etanolo
Order Info
Per altri elettrodi ionoselettivi e per i kit membrane non elencati in questa sezione, contattare il rappresentante dell'assistenza clienti Fisher Scientific™.
Specifica
Specifica
| Applicazioni | Per la determinazione degli ioni di calcio |
| Tipi di connettore | BNC |
| Tipo di soluzione di riempimento | Elettrolita A |
| Lunghezza (sistema imperiale) cavo | 3.9 piedi |
| Lunghezza (sistema metrico) cavo | 1.2 m |
| Temperatura (sistema imperiale) operativa | Da 32° a 104 °F |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | perfectION Calcium ISE |
| Temperatura (sistema metrico) operativa | Da 0° a 40 °C |
| Tipo | Combined ISE Membrane Module |