Learn More
Mettler Toledo™ Rubber Holster for SevenGo™ pH Meters
Sfoglia Tutto Mettler Toledo Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
SevenGo multiparameter meter
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Elastic
- Provides impact protection
- Allows to attach electrode and change batteries without removing protection cover
Specifica
Specifica
| Tipo | Holster |
| Materiale | Rubber |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | SevenGo multiparameter meter |