Learn More
METTLER TOLEDO™ Portable pH/Conductivity/Dissolved Oxygen/Ion Meters
Water and dust proof, IP67 rated meter for portable or field measurements. Portable meters compatible with pH, conductivity, dissolved oxygen, and ion selective electrodes.
Marca: METTLER TOLEDO™ 51302620
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.00000kg
Descrizione
- Funzionamento facile e intuitivo
- Range di pH: da -2 a +19.99
- Ampio schermo di facile lettura
- Gamma completa di pratici accessori
- Gestione dei dati GLP moderna
- Rivoluzionaria tecnologia di gestione intelligente del sensore (Intelligent Sensor Management, ISM™)
Specifica
Infrarossi per stampante o per PC via RS232 o USB | |
±0.1 mV | |
±0.5% | |
5 punti, 7 gruppi predefiniti di tamponi | |
LCD retroilluminato | |
Da 0.01 μs/ cm a 1000 ms/cm | |
Da -2 a 19.999 | |
Da 0 a 80 ppt | |
0.1/0.01/0.001 | |
Misuratore (senza elettrodi), batterie, fascetta da polso, certificato di test, dichiarazione di conformità | |
Dual Channel; pH/ORP/ion, conductivity | |
Misuratore portatile | |
0.1 mV | |
±0.2 °C |
±0.5% | |
±0.002 | |
Quattro AA | |
ISO 9001, ISO 14001 | |
IP 67 | |
Da -1999 a 1999 mV | |
Da 0 a 100 megaohm/ cm | |
Da 0.01 mg/l a 300 g/l | |
Determinazione di pH, mV, mV rel. o concentrazioni ioniche e conducibilità, TDS (solidi disciolti totali), salinità o resistenza specifica | |
pH: BNC/RCA, conduttore: LTW a 7 pin | |
NTC | |
0.01/1 | |
0.01/1 | |
0.1 °C |