Learn More
Mevastatin, Tocris Bioscience™
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 18085762
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
Codice prodotto. 18085762
Marca: Tocris Bioscience 1526/50
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
HMG-CoA reductase inhibitor
Inhibitor of HMG-CoA reductase; decreases cholesterol biosynthesis, in vitro and in vivo. Induces apoptosis, arrests cancer cells in G1 phase and downregulates cdk 2, 4, and 6, cyclin D1 and E1, p21 and p27. Inactive lactam prodrug of mevastatin hydroxy acid, naturally bioactivated in vivo following oral administration.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 73573-88-3
Formula molecolare C23H34O5
Molecular Weight (g/mol) 390.52
Numero MDL MFCD05662341
InChI Key AJLFOPYRIVGYMJ-INTXDZFKSA-N
Sinonimo mevastatin, compactin, mevastatinum, mevastatina, mevastatine, mevastatinum inn-latin, antibiotic ml 236b, mevastatin inn, compactin penicillium, mevastatine inn-french
PubChem CID 64715
ChEBI CHEBI:34848
IUPAC Name (1S,7S,8S,8aR)-8-{2-[(2R,4R)-4-hydroxy-6-oxooxan-2-yl]ethyl}-7-methyl-1,2,3,7,8,8a-hexahydronaphthalen-1-yl (2S)-2-methylbutanoate
SMILES CC[C@H](C)C(=O)O[C@H]1CCC=C2C=C[C@H](C)[C@H](CC[C@@H]3C[C@@H](O)CC(=O)O3)[C@@H]12
Specifica
Materiale o nome chimico Mevastatin
Quantità 50 mg
Peso formulazione 390.52
Percent Purity >98%