Learn More
Merck Membrane in esteri misti di cellulosa MF-Millipore™: Dimensione del poro 0.22 μm
Codice prodotto. 10742911 Sfoglia Tutto Merck Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
13 mm
25 mm
47 mm
90 mm
142 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 50
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) unitSize
10742911 25 mm pezzi 100
10596512 47 mm pezzi 100
10607111 90 mm pezzi 100
10722721 142 mm pezzi 50
10369590 13 mm pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10742911 Fornitore Merck N. del fornitore GSWP02500
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Per un'ampia gamma di applicazioni analitiche e di ricerca. Le membrane in esteri misti di cellulosa EMD Millipore MF-Millipore™, con pori da 0.22 μm sono disponibili in una vasta gamma di diametri. In membrane miste di cellulosa bianche e lisce.
Designed for a wide range of analytical and research applications. MF-Millipore™ Mixed Cellulose Ester Membranes, 0.22μm pore size are available in a range of diameters. Composed of plain, white mixed cellulose membrane.
Biologically inert mixtures of cellulose acetate and cellulose nitrate have made MF-Millipore™ membrane filters one of the most widely used membranes in analytical and research applications.
MF-Millipore™ filters without Triton™ surfactant contain minimum amounts of wetting agent and have a lower water extractable content than standard MF-Millipore™ filters.
Features and Benefits:
  • Versatile filter for biological and environmental monitoring applications
  • Available in a range of pore sizes, colored black or white, with or without a gridded surface
  • Compatible with ethylene oxide, gamma irradiation, and autoclave sterilization methods
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Punto di bolla ≥3.52 bar, air with water
Colore Bianco
Monouso Reusable
Tipo di filtro Membrane Filter
Formato Disc
Materiale Esteri misti di cellulosa (MCE)
Dimensione del poro 0.2 μm
Sterilità Non-sterile
Portata 18 mL/min. x cm2
Portata del gas 2 L/min./cm2
Idrofobicità Hydrophilic
Tipo di membrana Plain
N. per custodia 100 Pk.
Quantità 100/conf.
Spessore (sistema metrico) 150 μm
Tipo Filter Membranes
Bagnabilità Hydrophilic
Diametro (sistema imperiale) 1 in.
Diametro (sistema metrico) 25 mm
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • MCE .22UM WH PL 25MM 100/PK
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Solido infiammabile Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.