Learn More
Merck Membrane in esteri misti di cellulosa MF-Millipore™: Senza Triton
Codice prodotto. p-111767 Sfoglia Tutto Merck Prodotti
Click to view available options
Dimensione del poro:
0.2μ m
0.22 μm
0.45 μm
Diametro (sistema metrico):
13 mm
25 mm
47 mm
90 mm
142 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 25
pezzi 50
Codice prodotto. 10319750
Marca: Merck HATF02500
MF-Millipore™ Mixed Cellulose Ester Membranes, Triton-free composed of mixed cellulose esters (nitrate and acetate).
Composed of mixed cellulose esters (nitrate and acetate)
Biologically inert mixtures of cellulose acetate and cellulose nitrate have made MF-Millipore™ membrane filters one of the most widely used membranes in analytical and research applications. MF-Millipore™ filters without Triton™ surfactant contain minimum amounts of wetting agent and have a lower water extractable content than standard MF-Millipore™ filters.
Features and Benefits:
  • Versatile filter for biological and environmental monitoring applications
  • Available in a range of pore sizes, colored black or white, with or without a gridded surface
  • Compatible with ethylene oxide, gamma irradiation, and autoclave sterilization methods
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Colore White
Monouso Reusable
Tipo di filtro Membrane Filter
Formato Disc
Materiale MCE
Dimensione del poro 0.45 μm
Sterilità Non-sterile
Portata 60 mL/min. x cm2
Da utilizzare con (applicazione) Clarification of fluids, Sterilizing filtration of tissue culture media, additives, antibiotics, Air monitoring, Particulate analysis, Particulate removal, Biological assays (receptor binding studies, TCA precipitates, etc.).
Tipo di membrana Plain
Tipo Blotting Membranes
Bagnabilità Hydrophilic
Diametro (sistema imperiale) 1 in.
Diametro (sistema metrico) 25 mm
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • IMMO-NC Triton Free MCE .45um Wh PL 100pk
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Solido infiammabile Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.