Learn More
MFN1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
| Antigene | MFN1 |
|---|---|
| Concentrazione | 0.3 mg/mL |
| Applicazioni | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
16832194
|
Proteintech
13798-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
16822194
|
Proteintech
13798-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Mitofusin 1 (MFN1) and the related protein MFN2 are mitochondrial membrane GTPase proteins that play a central role in mitochondrial metabolism and may be associated with obesity and/or apoptosis processes. MFN1 and MFN2 form homotypic and heterotypic complexes and coordinately regulate mitochondrial fusion and are essential for embryonic development. When ectopically expressed, MFN1 inhibits the apoptosis-associated amino-terminal conformation change in the apoptotic protein Bax but not its mitochondrial translocation, indicating that MFN1 is involved in the regulating the activation of Bax on the outer mitochondrial membrane.Specifica
| MFN1 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Mouse, Rat, Human | |
| Q811U4, Q8IWA4, Q8R4Z9 | |
| 192647, 55669, 67414 | |
| MFN1 Fusion Protein Ag4762 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| MFN1 |
| 0.3 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| Fzo homolog, hfzo1, hfzo2, MFN1, mitofusin 1, Transmembrane GTPase MFN1 | |
| MFN1 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |