Learn More
MGMT Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Specifica
Antigene | MGMT |
---|---|
Concentrazione | 0.34 mg/mL |
Applicazioni | Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot |
Classificazione | Polyclonal |
Coniugato | Unconjugated |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16807054
|
Proteintech
17195-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Spedizione stimata: 21-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16897044
|
Proteintech
17195-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Spedizione stimata: 21-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
O6-Methylguanine-DNA Methyltransferase (MGMT) is an important DNA repair protein involved in tumor cell resistance to the cytostatic activity of chemotherapeutic alkylating agents. This protein is also effective in protecting normal cells against the genotoxic and carcinogenic effects of DNA alkylation. The alkylating drug resistance is caused by MGMT′s ability to remove DNA alkyl groups introduced in the O6 position of guanine. MGMT is expressed in highly variable amounts, depending upon the cell and tissue type, species, and cellular growth characteristics. In addition, MGMT activity varies among groups of tumors and within a particular type of tumor.Specifica
MGMT | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
P16455 | |
4255 | |
MGMT Fusion Protein Ag9996 | |
Primary | |
-20°C | |
MGMT |
0.34 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
MGMT | |
MGMT | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |