Learn More
MHP, MedChemExpress
Codice prodotto. 16460779
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
10 mg
20 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
20mg
Codice prodotto. 16460779
Marca: Medchem Express HY101572
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
MedChemExpress MHP (Methyl caprooyl tyrosinate) is an activator of sphingosine kinase (SPHK1), and significantly stimulates CAMP mRNA and protein production. MHP (Methyl caprooyl tyrosinate) enhances antimicrobial defense and innate immunity.
MHP (Methyl caprooyl tyrosinate) is an activator of sphingosine kinase (SPHK1), and significantly stimulates CAMP mRNA and protein production. MHP (Methyl caprooyl tyrosinate) enhances antimicrobial defense and innate immunity.
Specifica
Materiale o nome chimico MHP
CAS 1104874-94-3
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C16H23NO4
Quantità 1 mg
Sinonimo Methyl caprooyl tyrosinate
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (340.88 mM) ∣H2O : 1 mg/mL (3.41 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC(C=C1)=CC=C1C[C@@H](C(OC)=O)NC(CCCCC)=O
Molecular Weight (g/mol) 293.36
Peso formulazione 293.36
Percent Purity 98.54%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.